3-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27297.09 H27297.03
H27297.09EA 152 EUR InStock
H27297.09 H27297.03
3-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
3-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 35450-37-4 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00210463
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210463
Numéro CAS: 35450-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité