4-Bromo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27773.03EA 28.5 EUR InStock
H27773.03 H27773.09
4-Bromo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point d'ébullition: 100…108 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797867
Numéro CAS: 139102-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité