5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31734.03EA 182 EUR InStock
H31734.03 H31734.MD
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801325
Numéro CAS: 216766-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité