5-Méthylpyridine-3-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32658.03EA 271 EUR InStock
H32658.03 H32658.MD H32658.06
5-Méthylpyridine-3-ol ≥97%
5-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661297
Numéro CAS: 42732-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité