4-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52370.03EA 76 EUR InStock
H52370.03 H52370.06 H52370.MD
4-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo ≥97%
4-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203990
Numéro CAS: 204707-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité