Bromopentafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A13273.14 A13273.22 A13273.36
A13273.14EA 98.1 EUR InStock
A13273.14 A13273.22 A13273.36
Bromopentafluorobenzène ≥99%
Bromopentafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 344-04-7
Molecular Formula: C6BrF5
Formula Weight: 246.97
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: ca -31°
Boiling Point: 136-137°
Beilstein Reference: 1819390
MDL No.: MFCD00000287
Formule: C₆BrF₅
MW: 246,96 g/mol
Point d'ébullition: 136…137 °C
Point de fusion: ∼–31 °C
Densité: 1.981
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000287
Numéro CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité