1-(Triméthylsilyl)-1-pentyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 37.9 EUR InStock
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Triméthylsilyl)-1-pentyne ≥98%
1-(Triméthylsilyl)-1-pentyne
Formule: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 0.765
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077890
Numéro CAS: 18270-17-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité