1-(Triméthylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
H53436.03 H53436.06 H53436.14
H53436.03EA 46.2 EUR InStock
H53436.03 H53436.06 H53436.14
1-(Triméthylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
1-(Triméthylsilyl)-1,4-pentadiyne
Purity: 98% CAS No.: 71789-10-1 Molecular Formula: C8H12Si Formula Weight: 136.27 Flash Point: 8°(46°F) Boiling Point: 42°/25mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00066350
Formule: C₈H₁₂Si
MW: 136,27 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C (25 mmHg)
Densité: 0.789
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066350
Numéro CAS: 71789-10-1
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité