4-Nitro-N-phénylaniline 98+%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
L00728.03EA 72.4 EUR InStock
L00728.03 L00728.06
4-Nitro-N-phénylaniline 98+%, tiges
4-Nitro-N-phénylaniline
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 132…135 °C
Point d'éclair: 190 °C (374 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007301
Numéro CAS: 836-30-6
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité