Méthylsulfonylacétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)propanone
L03421.04 L03421.09 L03421.18
L03421.04EA 37.9 EUR InStock
L03421.04 L03421.09 L03421.18
Méthylsulfonylacétone ≥98%
Methylsulphonylacetone
Purity: 98+% CAS No.: 5000-46-4 Molecular Formula: C4H8O3S Formula Weight: 136.18 Melting Point: 47-52° Beilstein Reference: 1754113
Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Point de fusion: 47…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014745
Numéro CAS: 5000-46-4
EINECS: 225-665-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité