Acrylate de butyle ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
L03476.AEEA 27.2 EUR InStock
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
Acrylate de butyle ≥98% stabilisé
Acrylate de butyle
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 141-32-2 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1749970 Merck Reference: 14,1539 UN No.: 2348 MDL No.: MFCD00009446
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.895
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
ONU: 2348
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1539
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité