Bromopentafluorobenzène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
002832-50G 002832-250G 002832-1KG
FLUO002832-50GEA 0 EUR InStock
FLUO002832-50G FLUO002832-250G FLUO002832-1KG
Bromopentafluorobenzène
Bromopentafluorobenzène
Formule: C₆BrF₅
MW: 246,96 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,9503 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000287
Numéro CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité