3-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorure de 3-fluorophénylhydrazinium3-Fluorophénylhydrazine chlorhydrate
L07418.14EA 277 EUR InStock
L07418.14 L07418.06
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Point de fusion: ∼ 268 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012934
Numéro CAS: 2924-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité