1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1,1-diethoxyethane
L07661.22 L07661.36
L07661.22EA 53.5 EUR InStock
L07661.22 L07661.36
1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane ≥98%
1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane
Purity: 98% CAS No.: 621-62-5 Molecular Formula: C6H13ClO2 Formula Weight: 152.62 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4160 Melting Point: -45° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 969254 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000949
Formule: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.018
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000949
Numéro CAS: 621-62-5
EINECS: 210-695-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité