3-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08886.06EA 179 EUR InStock
L08886.06
3-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo ≥98%
3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051968
Numéro CAS: 5307-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité