2,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrateChlorure de 2,5-diméthylphénylhydrazinium
L12496.14EA 111 EUR InStock
L12496.14 L12496.06
2,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
2,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013382
Numéro CAS: 56737-78-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité