Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12745.03 L12745.06
L12745.03EA 71 EUR InStock
L12745.03 L12745.06
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène ≥97%
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
Purity: 97% CAS No.: 91-08-7 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5708 Odour: Pungent Melting Point: 13° Boiling Point: 129-133°/18mm Beilstein Reference: 2211546 UN No.: 2078 MDL No.: MFCD00002010
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 129…133 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.226
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00002010
Numéro CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité