6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-méthoxyaniline chlorhydrate6-Chloro-3-anisidine chlorhydrateChlorure de 2-chloro-5-méthoxyanilinium
L13490.06EA 62.7 EUR InStock
L13490.06 L13490.14
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate ≥99%
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194,06 g/mol
Point de fusion: ∼ 207 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012962
Numéro CAS: 85006-21-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité