4-Iodophénylhydrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Iodophenyl)hydrazine
L14806.03 L14806.06
L14806.03EA 101 EUR InStock
L14806.03 L14806.06
4-Iodophénylhydrazine 95%
4-Iodophénylhydrazine
Purity: 95% CAS No.: 13116-27-3 Molecular Formula: C6H7IN2 Formula Weight: 234.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 742475 MDL No.: MFCD00052688
Formule: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Numéro MDL: MFCD00052688
Numéro CAS: 13116-27-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité