Chlorodiméthylvinylsilane 97%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16198.14 L16198.22
L16198.14EA 43.6 EUR InStock
L16198.14 L16198.22
Chlorodiméthylvinylsilane 97%, tiges
Chlorodiméthylvinylsilane
Purity: 97% CAS No.: 1719-58-0 Molecular Formula: C4H9ClSi Formula Weight: 120.66 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 82-83° Beilstein Reference: 1737688 UN No.: 2985 MDL No.: MFCD00018090
Formule: C₄H₉ClSi
Point d'ébullition: 82…83 °C
Densité: 0.883
Point d'éclair: –12 °C (10 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018090
Numéro CAS: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité