2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine2,4,6-Tris(allyloxy)-s-triazine2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
L16274.18EA 30.4 EUR InStock
L16274.18
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98% stabilisé
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 1,11
Point d'éclair: 166 °C (331 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006049
Numéro CAS: 101-37-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité