Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloropentafluorobenzène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A15384.18EA 90 EUR InStock
A15384.18 A15384.09 A15384.30
Chloropentafluorobenzène ≥98%
Chloropentafluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 344-07-0
Molecular Formula: C6ClF5
Formula Weight: 202.51
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 116-118°
MDL No.: MFCD00000534


Formule: C₆ClF₅
MW: 202,51 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,568
Numéro MDL: MFCD00000534
Numéro CAS: 344-07-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité