Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-6-Méthyl-5-heptène-2-ol ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-6-Méthylhept-5-ène-2-ol(R)-(-)-2-Méthylhept-2-ène-6-ol(R)-(-)-2-Méthyl-2-heptène-6-ol

L18883.03EA 163 EUR InStock
L18883.03 L18883.MD
(R)-(-)-6-Méthyl-5-heptène-2-ol ≥99%
(R)-(-)-6-Méthyl-5-heptène-2-ol


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (15 mmHg)
Densité: 0,844
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093079
Numéro CAS: 58917-27-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité