Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19915.03EA 203 EUR InStock
L19915.03 L19915.06
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique ≥98%
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrFNO₂
MW: 219,8 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039317
Numéro CAS: 501435-91-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité