D-Cyclosérine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
A1943.0001EA 90.7 EUR InStock
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
D-Cyclosérine
D-Cyclosérine
Formule: C₃H₆N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005353
Numéro CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité