Tricosanoate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Tricosanoic acid ethyl ester
10006874-10 10006874-100 10006874-5 10006874-50
CAYM10006874-10EA 49.1 EUR InStock
CAYM10006874-10 CAYM10006874-100 CAYM10006874-5 CAYM10006874-50
Tricosanoate d'éthyle
Tricosanoate d'éthyle
Formule: C₂₅H₅₀O₂
Numéro CAS: 18281-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité