Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chloropentafluorobenzène

Synonyms: Pentafluorochlorobenzene

002833-100G 002833-500G
FLUO002833-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002833-100G FLUO002833-500G
Chloropentafluorobenzène
Chloropentafluorobenzène


Formule: C₆ClF₅
MW: 202,51 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,569 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000534
Numéro CAS: 344-07-0
EINECS: 206-450-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité