2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Fournisseur: Thermo Scientific
RF01370DA RF01370EA
MAYBRF01370DAEA 0 EUR InStock
MAYBRF01370DA MAYBRF01370EA
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Numéro MDL: MFCD00052687
Numéro CAS: 365-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité