4-Iodophénylhydrazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Iodophenyl)hydrazine
RF01374DA RF01374EA
MAYBRF01374DAEA 0 EUR InStock
MAYBRF01374DA MAYBRF01374EA
4-Iodophénylhydrazine
4-Iodophénylhydrazine
Formule: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052688
Numéro CAS: 13116-27-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité