2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine chlorhydrateChlorure de 2-(trifluorométhyl)phénylhydrazinium
MAYBSPB06067.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB06067.1 MAYBSPB06067EA
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00102619
Numéro CAS: 3107-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité