4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
SPB06880DA SPB06880EA
MAYBSPB06880DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06880DA MAYBSPB06880EA
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00204233
Numéro CAS: 2923-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité