Acrylate de 2-éthylhexyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10045390EA 59.6 EUR InStock
EHERCA10045390
Acrylate de 2-éthylhexyle
Acrylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009495
Numéro CAS: 103-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité