Méthyle acrylate (monomère)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acrylate de méthyle
EHERCA10045400EA 78.2 EUR InStock
EHERCA10045400
Méthyle acrylate (monomère)
Méthyle acrylate
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008627
Numéro CAS: 96-33-3
ONU: 1919
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité