2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4-Diamino-6-phényl-s-triazine6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
EHERC10537450EA 107 EUR InStock
EHERC10537450
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₉N₅
MW: 187,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023187
Numéro CAS: 91-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité