Dapsone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4'-Diaminodiphénylsulfone4,4'-Sulfonyldianiline
EHERC11963000EA 83.7 EUR InStock
EHERC11963000
Dapsone
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité