2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14253000EA 192 EUR InStock
EHERC14253000
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042315
Numéro CAS: 33252-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité