Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthacrylate de butyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Methylacrylic acid, butyl estern-Butyl Methacrylate, MonomerButyl 2-methacrylate

EHERCA14971720EA 67 EUR InStock
EHERCA14971720
Méthacrylate de butyle
Méthacrylate de butyle


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009444
Numéro CAS: 97-88-1
ONU: 2227
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité