4-Nitro-N-phénylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15559400EA 121 EUR InStock
EHERC15559400
4-Nitro-N-phénylaniline
4-Nitro-N-phénylaniline
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007301
Numéro CAS: 836-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité