Nonanoate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15623130EA 59.6 EUR InStock
EHERC15623130
Nonanoate d'éthyle
Nonanoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009570
Numéro CAS: 123-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité