Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Perfluorooctane-1-sulfonate de potassium

EHERC15987122EA 166 EUR InStock
EHERC15987122
Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium
Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium


Formule: C₈F₁₇KO₃S
MW: 538,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066407
Numéro CAS: 2795-39-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité