Colécalciférol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA17924000EA 103 EUR InStock
EHERCA17924000
Colécalciférol
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité