3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Attention
004208-25G 004208-100G
FLUO004208-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004208-25G FLUO004208-100G
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Numéro MDL: MFCD00042186
Numéro CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité