5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14219.18EA 186 EUR InStock
A14219.18 A14219.30 A14219.09
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 93777-26-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5700
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 7632798
MDL No.: MFCD00070755
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 49 °C
Densité: 1,710
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070755
Numéro CAS: 93777-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité