4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16112.06 A16112.14 A16112.22
A16112.06EA 50.4 EUR InStock
A16112.06 A16112.14 A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 57848-46-1
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 42°/19mm
MDL No.: MFCD00143261
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143261
Numéro CAS: 57848-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité