4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Attention
003062-25G 003062-10G 003062-100G
FLUO003062-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003062-25G FLUO003062-10G FLUO003062-100G
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143261
Numéro CAS: 57848-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité