1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène
Synonyms: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
001765-5G 001765-25G
FLUO001765-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001765-5G FLUO001765-25G
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039753
Numéro CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité