Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentadecafluorooctanoate de méthyle

Synonyms: Methyl pentadecafluorooctanoate, Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate, Methyl pentadecafluorocaprylate, Pentadecafluorooctanoic acid methyl ester, Pentadecafluorocaprylic acid methyl ester, Methyl perfluorooctanoate

002278-25G 002278-10G
FLUO002278-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002278-25G FLUO002278-10G
Pentadecafluorooctanoate de méthyle
Pentadecafluorooctanoate de méthyle


Formule: C₉H₃F₁₅O₂
MW: 428,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039244
Numéro CAS: 376-27-2
EINECS: 206-808-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité