Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrocinnamate d'éthyle

Synonyms: Ethyl 4-nitrocinnamate

002995-5G 002995-25G
FLUO002995-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002995-5G FLUO002995-25G
4-Nitrocinnamate d'éthyle
4-Nitrocinnamate d'éthyle


Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007380
Numéro CAS: 953-26-4
EINECS: 213-463-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité