Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthylsulfonylacétone

Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)propanone

003502-5G 003502-25G
FLUO003502-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003502-5G FLUO003502-25G
Méthylsulfonylacétone
Methylsulphonylacetone


Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014745
Numéro CAS: 5000-46-4
EINECS: 225-665-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité