1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
003695-5G 003695-25G
FLUO003695-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003695-5G FLUO003695-25G
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025065
Numéro CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité